Merck
571881
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenethyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8ClNO
CAS番号:
分子量:
181.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5370 (lit.)
bp
267-271 °C (lit.)
密度
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(CCN=C=O)cc1
InChI
1S/C9H8ClNO/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-6-11-7-12/h1-4H,5-6H2
InChI Key
UFGOQTFPJKUOBH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
571881-1G:
571881-VAR:
571881-BULK:
571881-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)