Merck
570966
Sigma-Aldrich
N-[1-(S)-(+)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanyl carboxyanhydride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19NO5
CAS番号:
分子量:
305.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +36.5°, c = 1 in chloroform
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
69-73 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C16H19NO5/c1-3-21-15(19)13(10-9-12-7-5-4-6-8-12)17-11(2)14(18)22-16(17)20/h4-8,11,13H,3,9-10H2,1-2H3/t11-,13-/m0/s1
InChI Key
GFZFELCFSBCPDB-AAEUAGOBSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
570966-1G:
570966-5G:
570966-VAR:
570966-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)