Merck
570702
Sigma-Aldrich
アセトニトリル-d3
anhydrous, 99.8 atom % D
別名:
トリジュウテロアセトニトリル, メチル-d3シアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CN
CAS番号:
分子量:
44.07
Beilstein:
1740230
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
同位体純度
99.8 atom % D
アッセイ
≥99.0%
expl. lim.
3.0-16 % (lit.)
不純物
<10 ppm water
屈折率
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-46 °C (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
同等製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.00 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
570702-VAR:
570702-BULK:
570702-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Anne Warner et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 105, 46-54 (2014-12-22)
Stability-indicating reversed phase HPLC methods have been developed and validated for the determination of 13 potential process and degradation impurities in pemetrexed disodium drug substance (DS) and pemetrexed for injection drug product (DP). This paper describes the development of HPLC-UV