Merck
570370
Sigma-Aldrich
9H-カルバゾール-9-エチルメタクリラート
別名:
メタクリル酸 2-(9H-カルバゾール-9-イル)エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H17NO2
CAS番号:
分子量:
279.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
72.7-79.4 °C (lit.)
λmax
241 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C18H17NO2/c1-13(2)18(20)21-12-11-19-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)19/h3-10H,1,11-12H2,2H3
InChI Key
PCRXBGQWYLIHKQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
NLO材料
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
570370-1G:
570370-VAR:
570370-250MG:
570370-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)