Merck
570117
Sigma-Aldrich
L-Norvaline-1-13C
99 atom % 13C
別名:
S-(+)-2-Aminopentanoic acid-carboxy-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)2CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
118.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCC[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
InChI Key
SNDPXSYFESPGGJ-TXZHAAMZSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
570117-VAR:
570117-BULK:
試験成績書(COA)