Merck
569259
Sigma-Aldrich
4,6-ジブロモ-2,3-ジクロロアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC6Cl2Br2NH2
CAS番号:
分子量:
319.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
104-108 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1c(Cl)c(Cl)c(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br2Cl2N/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H,11H2
InChI Key
IPWGDMQXLGFBLC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
569259-1G:
569259-VAR:
569259-BULK:
569259-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)