Merck
569208
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4C6H4NCO
CAS番号:
分子量:
189.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5130 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
密度
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C12H15NO/c1-2-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)13-10-14/h6-9H,2-5H2,1H3
InChI Key
PWOKMYGXLFAPHI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
569208-VAR:
569208-BULK:
569208-5G:
569208-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)