Merck
569011
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-4-イソシアナトナフタレン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC10H6NCO
CAS番号:
分子量:
248.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
56-60 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1ccc(N=C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H6BrNO/c12-10-5-6-11(13-7-14)9-4-2-1-3-8(9)10/h1-6H
InChI Key
VWVGFGCFRGMOLK-UHFFFAOYSA-N
注意
要冷蔵
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
569011-BULK:
569011-5G:
569011-1G:
569011-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)