Merck
568910
Sigma-Aldrich
Tolylene-2,6-diisothiocyanate
97%
別名:
2,6-Toluene diisothiocyanate, 2-Methyl-1,3-phenylene diisothiocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NCS)2
CAS番号:
分子量:
206.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
74-78 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1c(cccc1N=C=S)N=C=S
InChI
1S/C9H6N2S2/c1-7-8(10-5-12)3-2-4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
InChI Key
AZXFPXMWSWRZLF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
568910-BULK:
568910-1G:
568910-VAR:
568910-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)