Merck
568449
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde semicarbazone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=NNHC(O)NH2
CAS番号:
分子量:
163.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
213.5-217.5 °C (lit.)
SMILES記法
NC(=O)N\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H9N3O/c9-8(12)11-10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,9,11,12)/b10-6+
InChI Key
AKGUXECGGCUDCV-UXBLZVDNSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
568449-VAR:
568449-BULK:
568449-500MG:
568449-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)