Merck
567906
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenethyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CH2CH2NCO
CAS番号:
分子量:
216.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.557 (lit.)
bp
304-305 °C (lit.)
密度
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(CCN=C=O)cc1Cl
InChI
1S/C9H7Cl2NO/c10-8-2-1-7(5-9(8)11)3-4-12-6-13/h1-2,5H,3-4H2
InChI Key
NWTVTCGHLQMSOQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
198.0 °F - closed cup
引火点(℃)
92.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
567906-BULK:
567906-VAR:
567906-1G:
567906-500MG:
試験成績書(COA)