Merck
567833
Sigma-Aldrich
1-イソシアナト-5,6,7,8-テトラヒドロナフタレン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11NO
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5640 (lit.)
bp
264-265 °C (lit.)
密度
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C=Nc1cccc2CCCCc12
InChI
1S/C11H11NO/c13-8-12-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h3,5,7H,1-2,4,6H2
InChI Key
CGGOJVMAVIDVMK-UHFFFAOYSA-N
注意
Refrigerate
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
567833-VAR:
567833-5G:
567833-1G:
567833-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)