Merck
567817
Sigma-Aldrich
2,5-Di-tert-butylphenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3C]2C6H3NCO
CAS番号:
分子量:
231.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5190 (lit.)
bp
264-265 °C (lit.)
mp
110-115 °C (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)N=C=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO/c1-14(2,3)11-7-8-12(15(4,5)6)13(9-11)16-10-17/h7-9H,1-6H3
InChI Key
OGRXPRRFOBXEEX-UHFFFAOYSA-N
注意
Refrigerate
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.9 °F - closed cup
引火点(℃)
54.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
567817-1G:
567817-5G:
567817-VAR:
567817-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)