Merck
567078
Sigma-Aldrich
3-[(2-メトキシ-2-オキソエチル)チオ]プロピオン酸エチル
96%
別名:
3-[(2-メトキシ-2-オキソエチル)チオ]プロパン酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3CO2CCH2SCH2CH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
206.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.4710 (lit.)
bp
255-256 °C (lit.)
かさ密度
1.119 g/mL
SMILES記法
CCOC(=O)CCSCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4S/c1-3-12-7(9)4-5-13-6-8(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
JHXZXUGHSUTQTN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
567078-VAR:
567078-BULK:
567078-5G:
567078-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)