Merck
566403
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3F2C(O)NH2
CAS番号:
分子量:
157.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
155-159 °C (lit.)
SMILES記法
NC(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H2,10,11)
InChI Key
CGOIBYYWOVRGGV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
566403-VAR:
566403-5G:
566403-1G:
566403-BULK:
試験成績書(COA)