Merck
566101
Sigma-Aldrich
Bis(indenyl)halfnium(IV) dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C9H7)2HfCl2
CAS番号:
分子量:
479.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
反応適合性
core: hafnium
reagent type: catalyst
mp
211-215 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Hf]Cl.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1.[CH]3[CH][C]4C=CC=C[C]4[CH]3
InChI
1S/2C9H7.2ClH.Hf/c2*1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;/h2*1-7H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
YVAJTQPCQNUSIG-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
  • シクロオクタンの脱水素化における共触媒
以下の用途に用いる触媒です。
  • CH活性化反応
  • Bronsted酸のメタル化
  • エテン重合における連鎖停止反応
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
566101-1G:
566101-5G:
566101-BULK:
566101-VAR:
試験成績書(COA)