Merck
565016
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetramethylbenzoic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)4C6HCO2H
CAS番号:
分子量:
178.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
178-181 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)c(C)c(C(O)=O)c1C
InChI
1S/C11H14O2/c1-6-5-7(2)9(4)10(8(6)3)11(12)13/h5H,1-4H3,(H,12,13)
InChI Key
STIDRZRESMTQBD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
565016-VAR:
565016-BULK:
565016-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)