Merck
564389
Sigma-Aldrich
Sulfonyl amide, polymer-bound
macroporous, 70-90 mesh, extent of labeling: 1.5-3.0 mmol/g loading
別名:
MP-TsNH2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
macroporous
標識化の程度
1.5-3.0 mmol/g loading
粒径
70-90 mesh
SMILES記法
C=Cc1ccccc1.NS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C6H7NO2S/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-5H,(H2,7,8,9)
InChI Key
MUUSWFAQENVFGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
564389-BULK-A:
564389-25G-A:
564389-5G-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)