戻る
Sulfonyl amide, polymer-bound
ニックネーム:
MP-TsNH
2
CAS番号:
135266-23-8
Products
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
官能基
鎖型
反応タイプ
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
516201
Sulfonyl amide, polymer-bound,
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene