Merck
564036
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
≥95%
別名:
3-フルオロ-4-メチルオキシフェニルボロン酸, 3-フルオロ-4-メトキシベンゼンボロン酸, 4-メトキシ-3-フルオロフェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(OCH3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
169.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
206-211 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
IILGLPAJXQMKGQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Contains varying amounts of anhydride
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 17β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ2型インヒビターであるヒドロキシフェニルナフトール類の合成
  • 位置選択的Suzukiカップリング
  • ルテニウム触媒アリール化反応
  • 微小管インヒビターおよび抗がん薬候補であるアミノ-トリメトキシフェニル-アリールチアゾール類の合成
  • ロジウム触媒シアノ化
  • Petasis反応
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)