Merck
563862
Sigma-Aldrich
1-(フェニルスルホニル)-2-インドリルボロン酸
別名:
1-(Phenylsulfonyl)-2-indoleboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SO2NC8H5B(OH)2
CAS番号:
分子量:
301.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
品質水準
mp
125-130 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1cc2ccccc2n1S(=O)(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H12BNO4S/c17-15(18)14-10-11-6-4-5-9-13(11)16(14)21(19,20)12-7-2-1-3-8-12/h1-10,17-18H
InChI Key
HXWLCYMHOULBJZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Contains varying amounts of anhydride
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • アレン媒介電子環状反応を経由する生物活性インドロ[3,2-j]フェナントリジンアルカロイドである、カロトリキシンBの合成
  • パラジウムとトリス(tert-ブチル)ホスフィンとで触媒されるSuzukiクロスカップリングを経由するアレーンの合成
  • 抗トリパノソーマ薬であるTbcatBインヒビターの構造に基づく開発
  • 化学選択的および立体選択的な酸化的パラジウム/ジアミン触媒クロスカップリング反応
  • マイクロ波条件下でのPetasisボロン酸Mannich反応
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
563862-BULK:
563862-1G:
563862-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)