Merck
563846
Sigma-Aldrich
4-アミノ-2-ブロモピリミジン-5-カルボニトリル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrN4
CAS番号:
分子量:
199.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
254 °C (dec.) (lit.)
官能基
bromo
nitrile
SMILES記法
Nc1nc(Br)ncc1C#N
InChI
1S/C5H3BrN4/c6-5-9-2-3(1-7)4(8)10-5/h2H,(H2,8,9,10)
InChI Key
CXYLLFGNJJCGHM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
563846-1G:4548173170619
563846-BULK:
563846-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)