Merck
563234
Sigma-Aldrich
3-クロロ-4-メチルベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(Cl)CHO
CAS番号:
分子量:
154.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
27-31 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(C)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-5H,1H3
InChI Key
OJFQNFVCICBYQC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
563234-1G:
563234-5G:
563234-BULK:
563234-VAR:
試験成績書(COA)