Merck
562653
Sigma-Aldrich
Methyl (R)-(+)-2-isocyanato-3-phenylpropionate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(NCO)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
205.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +70°, c = 1.4% in chloroform
屈折率
n20/D >1.159 (lit.)
bp
256-257 °C/760 mmHg (lit.)
密度
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)N=C=O
InChI
1S/C11H11NO3/c1-15-11(14)10(12-8-13)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3/t10-/m1/s1
InChI Key
JOTMMIYKEOOTNZ-SNVBAGLBSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.1 °F - closed cup
引火点(℃)
46.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
562653-BULK:
562653-1ML:
562653-5ML:
562653-VAR:
試験成績書(COA)