Merck
562432
Sigma-Aldrich
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)chromium(II)
97%
別名:
1,1′,2,2′,3,3′,4,4′-オクタメチルクロモセン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26Cr
CAS番号:
分子量:
294.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
106-111 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cr].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C9H13.Cr/c2*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h2*5H,1-4H3;
InChI Key
KVFUREAYKUNDIT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
電子エネルギー損失分光法によるクロム原子価の研究
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
562432-1G:
562432-VAR:
562432-BULK:
562432-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)