Merck
560766
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(hexyloxy)terephthalaldehyde
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)5O]2C6H2(CHO)2
CAS番号:
分子量:
334.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
75.0-77.2 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc(OCCCCCC)c(cc1OCCCCCC)C([H])=O
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
560766-1G:
560766-BULK:
560766-VAR:
試験成績書(COA)