Merck
560502
Sigma-Aldrich
3-(4-フルオロフェニル)プロピオン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
168.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
86-91 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)
InChI Key
ZMKXWDPUXLPHCA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid may be used in the synthesis of 2-oxopiperazine guanidine analog.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
560502-5G:
560502-BULK:
560502-VAR:
560502-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Design and synthesis of potent and selective 1, 3, 4-trisubstituted-2-oxopiperazine based melanocortin-4 receptor agonists.
Tian X, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16(17), 4668-4673 (2006)