Merck
559997
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2C6H3CONH2
CAS番号:
分子量:
257.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
163-167 °C (lit.)
官能基
amide
fluoro
SMILES記法
NC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F6NO/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H2,16,17)
InChI Key
YNOPIKHMZIOWHS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
559997-VAR:
559997-5G:
559997-BULK:
559997-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)