Merck
559466
Sigma-Aldrich
3,4,5-トリフルオロ桂皮酸
97% (predominantly trans)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H2CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
202.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97% (predominantly trans)
フォーム
solid
mp
195-199 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C9H5F3O2/c10-6-3-5(1-2-8(13)14)4-7(11)9(6)12/h1-4H,(H,13,14)/b2-1+
InChI Key
PHIWFMZBVZFEQJ-OWOJBTEDSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
559466-VAR:
559466-1G:
559466-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)