Merck
559261
Sigma-Aldrich
(3-ブロモベンゾイル)酢酸エチル
95%
別名:
3-ブロモ-ß-オキソ-ベンゼンプロパン酸 エチル エステル, エチル 3-(3-ブロモフェニル)-3-オキシプロパノアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4COCH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
271.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.565 (lit.)
bp
255-256 °C (lit.)
密度
1.416 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C11H11BrO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI Key
JSVMCOQPWKQNGU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成に関わる反応物質です。
  • 鎮痛用アロイルベンゾオキセピノン
  • Cdc7キナーゼ阻害剤活性をもつ(ヘテロアリール)(カルボキサミド)アリールピロール誘導体
  • サーチュイン阻害および抗腫瘍活性のためのカンビノールアナログ
  • 不斉水素化を介するTunePhos型ジホスフィン配位子
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
559261-VAR:
559261-1G:
559261-5G:
559261-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)