Merck
559032
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-allyl-α-methylbenzylamine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH3)NHCH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
161.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +60°, c = 1 in chloroform
屈折率
n20/D 1.5145 (lit.)
bp
58-59 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H](NCC=C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15N/c1-3-9-12-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h3-8,10,12H,1,9H2,2H3/t10-/m1/s1
InChI Key
GGNXWCWCESEPFK-SNVBAGLBSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
559032-BULK:
559032-5G:
559032-VAR:
559032-1G:
試験成績書(COA)