Merck
558532
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-1,3-thiazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5NOS
CAS番号:
分子量:
115.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5150 (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
SMILES記法
COc1nccs1
InChI
1S/C4H5NOS/c1-6-4-5-2-3-7-4/h2-3H,1H3
InChI Key
MJJRDTKNLLMJDJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
558532-BULK:
558532-VAR:
558532-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)