Merck
557757
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)vinyl-1-nitronaphthalene
98%
別名:
2-[2-(N,N-Dimethyl)aminoethene-1-yl]-1-nitronaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC10H6CH=CHN(CH3)2
CAS番号:
分子量:
242.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
103.5-107.5 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)\C=C\c1ccc2ccccc2c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H14N2O2/c1-15(2)10-9-12-8-7-11-5-3-4-6-13(11)14(12)16(17)18/h3-10H,1-2H3/b10-9+
InChI Key
ADLFDROCPXPTRU-MDZDMXLPSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
557757-VAR:
557757-1G:
557757-BULK:
557757-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)