Merck
557072
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2NCO
CAS番号:
分子量:
163.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.5285 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
密度
1.060 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccccc1CN=C=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-12-9-5-3-2-4-8(9)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
DTKFYMTVYBPJRC-UHFFFAOYSA-N
注意
Refrigerate
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
557072-5G:
557072-VAR:
557072-BULK:
557072-1G:
試験成績書(COA)