Merck
556068
Sigma-Aldrich
5-(5-Bromo-3-pyridyl)-1H-tetrazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrN5
CAS番号:
分子量:
226.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Brc1cncc(c1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C6H4BrN5/c7-5-1-4(2-8-3-5)6-9-11-12-10-6/h1-3H,(H,9,10,11,12)
InChI Key
XJGDASCALCDOQH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
556068-250MG:
556068-VAR:
556068-1G:
556068-BULK:
試験成績書(COA)