Merck
55602
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシ-7-メトキシ-2-ナフトエ酸 ナトリウム塩
technical, ≥90% (HPLC)
別名:
3-ヒドロキシ-7-メトキシ-2-ナフトエ酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9NaO4
CAS番号:
分子量:
240.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥90% (HPLC)
SMILES記法
[Na+].COc1ccc2cc(O)c(cc2c1)C([O-])=O
InChI
1S/C12H10O4.Na/c1-16-9-3-2-7-6-11(13)10(12(14)15)5-8(7)4-9;/h2-6,13H,1H3,(H,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
GXFJTZLJEJRYEB-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
55602-50G:
55602-VAR:
55602-BULK:
試験成績書(COA)