Merck
555924
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulfonyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6F2H2SO2Cl
CAS番号:
分子量:
291.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
屈折率
n20/D >1.566 (lit.)
bp
266 °F (lit.)
密度
1.930 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cc(F)c(c(Br)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2BrClF2O2S/c7-4-1-3(9)2-5(10)6(4)13(8,11)12/h1-2H
InChI Key
LBDIILUAEZRJMW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
555924-1G:
555924-VAR:
555924-5G:
555924-BULK:
試験成績書(COA)