Merck
555827
Sigma-Aldrich
2,4-Dicyano-3-ethyl-3-methylglutarimide
97%
別名:
4-Ethyl-4-methyl-2,6-dioxo-3,5-piperidine dicarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11N3O2
CAS番号:
分子量:
205.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
183-187 °C (lit.)
SMILES記法
CCC1(C)C(C#N)C(=O)NC(=O)C1C#N
InChI
1S/C10H11N3O2/c1-3-10(2)6(4-11)8(14)13-9(15)7(10)5-12/h6-7H,3H2,1-2H3,(H,13,14,15)
InChI Key
ISARNQWKABTJEY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
555827-5G:4548173169620
555827-BULK:
555827-25G:4548173169613
555827-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)