Merck
555770
Sigma-Aldrich
α,α,p-トリブロモアセトフェノン
97%
別名:
2,2,4'-トリブロモアセトフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br2CHCOC6H4Br
CAS番号:
分子量:
356.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
91-94 °C (lit.)
SMILES記法
BrC(Br)C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H5Br3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(12)8(10)11/h1-4,8H
InChI Key
KFTUNOVZJWIKFX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
555770-25G:
555770-5G:
555770-VAR:
555770-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)