Merck
555487
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4COOHSCF3
CAS番号:
分子量:
222.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
159.5-162.5 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(SC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H5F3O2S/c9-8(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
InChI Key
UMOGQQWVQUQTQA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
555487-VAR:
555487-5G:
555487-1G:
555487-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)