Merck
554707
Sigma-Aldrich
Bis(diethylamino)phenylphosphine
97%
別名:
N,N,N'N'-テトラエチルフェニルホスホノス ジアミド, NSC 244337, フェニル亜ホスホン酸 テトラエチルジアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5P(N(CH2CH3)2)2
CAS番号:
分子量:
252.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
bp
80 °C/0.005 mmHg (lit.)
密度
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CCN(CC)P(N(CC)CC)c1ccccc1
InChI
1S/C14H25N2P/c1-5-15(6-2)17(16(7-3)8-4)14-12-10-9-11-13-14/h9-13H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
HTIVDCMRYKVNJC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • ロジウム触媒によるヒドロホルミル化反応における電子求引性共触媒
  • Heckカップリング反応のための配位子触媒の前駆体
以下の反応物質です:
  • 位置選択的および立体選択的二量体形成反応のためのパラジウムキラルP-N配位子錯体の調製
  • 鈴木-宮浦カップリングの触媒としてのパラジウム互変異性フェロセニル亜ホスフィン酸の調製
  • トリメチルシリルハライドが促進する亜ホスフィン酸と亜リン酸のミカエリス-アルブーゾフ転位
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
554707-BULK:
554707-1G:
554707-VAR:
554707-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)