Merck
553999
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)samarium(III)
99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C5H5)3Sm
CAS番号:
分子量:
345.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
solid
mp
>350 °C (lit.)
SMILES記法
[Sm].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.0 °F - closed cup
引火点(℃)
37.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
553999-BULK:
553999-25G:
553999-5G:
553999-5G-PW:
553999-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)