Merck
553611
Sigma-Aldrich
2-Octyloxytetrahydro-2H-pyran
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H26O2
CAS番号:
分子量:
214.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
含みます
1% potassium carbonate as stabilizer
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
62 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-14-13-10-7-9-12-15-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI Key
YGDANXKCMJFKDT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
553611-BULK:
553611-100G:
553611-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)