Merck
552372
Sigma-Aldrich
5-Chloro-1-(4-piperidyl)-2-benzimidazolinone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14ClN3O
CAS番号:
分子量:
251.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
228-231 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc2N(C3CCNCC3)C(=O)Nc2c1
InChI
1S/C12H14ClN3O/c13-8-1-2-11-10(7-8)15-12(17)16(11)9-3-5-14-6-4-9/h1-2,7,9,14H,3-6H2,(H,15,17)
InChI Key
DOAYWDKFDPSTSV-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-Chloro-1-(4-piperidyl)-2-benzimidazolinone is a 2-benzimidazolone derivative. It exhibits anti-nauseant properties.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
552372-VAR:
552372-BULK:
552372-1G:
552372-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Copper-catalyzed efficient synthesis of a 2-benzimidazolone scaffold from 2-nitroaniline and dimethyl carbonate via a hydrosilylation reaction.
Nale DB and Bhanage BM.
Green Chemistry, 17(4), 2480-2486 (2015)