同位体純度
99 atom % 13C
97 atom % D
アッセイ
99% (CP)
形状
powder
光学活性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
テクニック
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
質量シフト
M+13
SMILES記法
[2H][13C](=O)[13C@]([2H])(O)[13C@@]([2H])(O)[13C@]([2H])(O)[13C@]([2H])(O)[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1D,2+1D2,3+1D,4+1D,5+1D,6+1D
InChI Key
GZCGUPFRVQAUEE-VVZLUFAVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
552151-500MG:
552151-1G:
552151-BULK:
552151-VAR:
552151-5G:
試験成績書(COA)
資料
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
関連コンテンツ
タンパク質構造は、タンパク質機能推定に活用できる有用な情報を提供します。タンパク質構造と、タンパク質相互作用、発現レベル、および位置のマッピングの研究により、疾患バイオマーカーと治療のための潜在的な薬剤標的の同定が可能になります。
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.