Merck
551961
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-tert-Butylamino-1-phenylethanol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)CH2NHC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
193.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +80°, c = 1 in chloroform
mp
105-108 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
CC(C)(C)NC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H19NO/c1-12(2,3)13-9-11(14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,13-14H,9H2,1-3H3/t11-/m1/s1
InChI Key
NRVOOKOHYKJCPB-LLVKDONJSA-N
法的情報
Jacobsen HKR技術を使用する、Shasun Chemicals and Drugs Limitedのライセンスに基づき製造しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
551961-VAR:
551961-1G:
551961-5G:
551961-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)