Merck
551627
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシブチロニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(OH)CH2CN
CAS番号:
分子量:
85.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
密度
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)CC#N
InChI
1S/C4H7NO/c1-4(6)2-3-5/h4,6H,2H2,1H3
InChI Key
BYJAJQGCMSBKPB-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Hydroxybutyronitrile is a β-hydroxynitrile derivative. It undergoes thermolysis in the gas-phase through the formation of a six-membered cyclic transition state.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
551627-VAR:
551627-5G:4548173169149
551627-BULK:
551627-1G:4548173169132
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tatenda M Mareya et al.
ChemistryOpen, 9(4), 512-520 (2020-04-30)
A comprehensive series of optimization studies including pH, solvent and temperature were completed on the nitrile hydrolyzing Rhodococcus erythropolis bacterium SET1 with the substrate 3-hydroxybutyronitrile. These identified temperature of 25 °C and pH of 7 as the best conditions to retain
Theoretical study of the thermolysis reaction of β-hydroxynitriles in the gas phase.
Chamorro E, et al.
International Journal of Quantum Chemistry, 91(5), 618-625 (2003)