Merck
55118
Sigma-Aldrich
2-[(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoro-1,1-dimethylundecyloxy)carbonyloxyimino]-2-phenylacetonitrile
≥97.0%
別名:
2-[(1,1-Dimethyl-1H,1H,2H,2H,3H,3H-perfluoroundecyloxy)carbonyloxyimino]-2-phenylacetonitrile, 2-[2-(1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl)isopropoxycarbonyloxyimino]-2-phenylacetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H15F17N2O3
CAS番号:
分子量:
678.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0%
形状
solid
mp
81-86 °C
SMILES記法
CC(C)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)OC(=O)O\N=C(\C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C22H15F17N2O3/c1-14(2,43-13(42)44-41-12(10-40)11-6-4-3-5-7-11)8-9-15(23,24)16(25,26)17(27,28)18(29,30)19(31,32)20(33,34)21(35,36)22(37,38)39/h3-7H,8-9H2,1-2H3/b41-12-
InChI Key
NFEFLNJWJYPWIZ-WMILAWAJSA-N
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
55118-VAR-F:
55118-1G-F:4548173286082
55118-5G-F:4548173286099
55118-BULK-F:
試験成績書(COA)