Merck
551074
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-1-fluoro-3-methyl-1,1-diphenylbutane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(NH2)C(C6H5)2F
CAS番号:
分子量:
257.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −45°, c = 1 in chloroform
mp
54-57 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[C@H](N)C(F)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20FN/c1-13(2)16(19)17(18,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16H,19H2,1-2H3/t16-/m0/s1
InChI Key
MJIXRSWLVFUMCB-INIZCTEOSA-N
法的情報
A Product of Onyx Scientific, U.K.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
551074-VAR:
551074-BULK:
551074-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)