Merck
551007
Sigma-Aldrich
クロロギ酸2,7-ジ-tert-ブチル-9-フルオレニルメチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCOOCH2CH(C6H3C(CH3)3)2
CAS番号:
分子量:
370.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
66-70 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc-2c(c1)C(COC(Cl)=O)c3cc(ccc-23)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H27ClO2/c1-22(2,3)14-7-9-16-17-10-8-15(23(4,5)6)12-19(17)20(18(16)11-14)13-26-21(24)25/h7-12,20H,13H2,1-6H3
InChI Key
PHUMWWRUIGKGNN-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,7-Di-tert-butyl-9-fluorenylmethyl chloroformate contains 2,7-di-tert-butyl-Fmoc protecting group (Fmoc= fluorenylmethoxycarbonyl), which is more soluble in organic solvents when compared to its Fmoc analog. It can be prepared from fluorene in three steps, by di-tert-butylation, hydroxymethylation and phosgenation.
アプリケーション
2,7-Di-tert-butyl-9-fluorenylmethyl chloroformate may be used in the preparation of polymer-supported (2,7-di-tert-butyl-9-fluorenyl)methyl succinimidyl carbonate (Dtb-Fmoc-P-OSu), a polymeric reagent for protecting amino groups.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
551007-VAR:
551007-BULK:
551007-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
2,7-Di-tert-butyl-Fmoc-P-OSu: A new polymer-Supported reagent for the protection of the amino group.
Chinchilla R, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 12(14), 1817-1820 (2002)
Fmoc: a more soluble analogue of the 9-fluorenylmethoxycarbonyl protecting group.
K D Stigers et al.
The Journal of organic chemistry, 65(12), 3858-3860 (2000-06-24)